Learn More
DuraLab Carro de laboratorio pequeño
Código de producto. 30280266
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Carrito con puerta
Carrito triple
Carro doble
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
30280266 Carrito con puerta cada uno
30280256 Carro doble cada uno
30280278 Carrito triple cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30280266 Proveedor DuraLab N.º de proveedor DRL0016
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Versátil y ligero, construido con una capacidad de carga de 250 kg y ruedas de precisión, incluidas dos con frenos para una movilidad suave.
  • Fabricado con polipropileno reciclado para favorecer la sostenibilidad.
  • Reforzado con bloques de acero sólido para una mayor durabilidad.
  • Equipado con 4 ruedas de goma, incluidas 2 con frenos, para mayor estabilidad y fácil movimiento.
  • Construido para soportar rigurosas condiciones de laboratorio utilizando polímeros de alta calidad.
  • Diseñado con una capacidad de carga de 250 kg para un rendimiento confiable.
Especificaciones
Tipo de producto Carrito con puerta
Color Negro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 790 x 480 x 940 mm
Capacidad portante (imperial) 551.15 lb.
Capacidad portante (métrico) 250 kg
Material Aluminio, Polipropileno, Polímero, Caucho de módulo alto
N.º de estantes 1