Learn More
DuraLab Carro de laboratorio grande
Código de producto. 30280264
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de estantes:
2
3
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de estantes Tamaño de la unidad
30280264 3 cada uno
30280262 2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30280264 Proveedor DuraLab N.º de proveedor DRL0005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    184.48€ / paquete de 1
    Ahorro 11.52€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Los carros de laboratorio son livianos, versátiles y duraderos, lo que garantiza una movilidad suave y un rendimiento confiable en los laboratorios.
  • Diseño versátil adecuado para diversas aplicaciones de laboratorio.
  • Construcción ligera con fuerte capacidad de carga.
  • Equipado con ruedas con cojinetes de precisión, incluidas 2 con freno, para una movilidad suave y segura.
  • Fabricado con polímeros mezclados con fibras de nailon de primera calidad para soportar condiciones de trabajo rigurosas.
  • Fabricado con polipropileno (PP) reciclado para favorecer la sostenibilidad y minimizar el impacto medioambiental.
  • Reforzado con bloques de acero sólido para una mayor durabilidad.
  • Incluye 4 ruedas de goma (2 con frenos) para mayor estabilidad y fácil movimiento.
  • Diseñado para soportar una capacidad de carga de hasta 250 kg.
Especificaciones
Tipo de producto Carrito triple
Color Negro
Capacidad portante (imperial) 551.15 lb.
Capacidad portante (métrico) 250 kg
Material Aluminio, Polipropileno, Polímero, Caucho de módulo alto
N.º de estantes 3