Learn More
Gestigkeit Harry Regulador térmico de laboratorio
Código de producto. 10547092
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 20 °C a 600 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
10547092 De 20 °C a 600 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10547092 Proveedor Gestigkeit Harry N.º de proveedor TR283T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1672.05€
    1229.98€ / paquete de 1
    Ahorro 442.07€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
El controlador de temperatura controlado por microprocesador TR 28-3T es una unidad de regulación para la placa de cocción de alta temperatura.
  • Unidad de regulación para la placa de cocción de alta temperatura
  • Después de seleccionar la temperatura con el teclado, el controlador PID la mantiene constante.
Especificaciones
Temperatura máxima (imperial) 1112 °F
Longitud del cable (métrico) 1,8 m
Intervalo de temperatura (imperial) De 68° a 1.112 °F
Temperatura máxima (métrico) 600 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 20 °C a 600 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 65 x 280 mm
Peso (métrico) 2,2 kg
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de pantalla Digital
Tensión 220/240 V