Learn More
JULABO™ Controlador de temperatura de laboratorio LC4
Código de producto. 10468472
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +350 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
10468472 De -50 °C a +350 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10468472 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 9700140
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Permite realizar tareas de medición, control, seguridad y supervisión dependientes de la temperatura. Incluye pantalla múltiple (LED) y teclado resistente a las salpicaduras. Las funciones de aviso de temperatura alta/baja con un tono de intervalo patentado garantizan un funcionamiento seguro. Aplicaciones habituales: mantas térmicas, baños de calentamiento y alfombrillas calefactoras
  • Control de temperatura por PID
  • Pantalla LED grande y brillante
  • Indicación de constante de valores ajustados y reales
  • Teclado resistente a las salpicaduras
  • Valor de corte de alta temperatura ajustable
  • Interfa
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Altura (métrico) 16 cm
Humedad 50 % a 40 °C
Longitud (métrico) 17 cm
Temperatura máxima (métrico) 350 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +350 °C
Anchura (métrico) 17 cm
Vataje 2kW
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 17 x 17 x 16cm
Modelo LC4
Peso (métrico) 3 kg
Amperaje 10 A
Tipo de pantalla LED
Tipo Controlador de temperatura de laboratorio
Para utilizar con (aplicación) Mantas térmicas, baños de calentamiento y alfombrilla calefactora
Tensión 230 V