Learn More
Astell Paquete completo de autoclave estándar de laboratorio 63 L Classic Toploading para medios embotellados
Código de producto. 30245626
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de controlador:
Expert VGA
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tipo de controlador Tamaño de la unidad
30245626 Expert VGA 1 set
1 options
Código de producto. 30245626 Proveedor Astell N.º de proveedor AMA440XSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16200.00€
    15457.65€ / 1 sets
    Ahorro 742.35€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Un autoclave llenado manualmente con agua equipado con opciones populares utilizadas en la mayoría de los laboratorios: Sincronización de procesos con detección de carga, enfriamiento por ventilador (externo) y botella de condensado, que también incluye embalaje y entrega.
  • El autoclave también cuenta con: Vapor libre temporizado/pulsado. 5 ciclos preestablecidos.
  • Sistema de cierre fácil.
  • USB interfaz.
  • Recipiente a presión en acero inoxidable electropulido.
  • Corte por temperatura excesiva.
  • Puerto de entrada del termopar.
  • Protección de bloqueo frío para ciclos de fluidos.
  • Manómetro.
  • Programa de prueba de válvulas de seguridad. Controlador de pantalla táctil a color de 5,7 in.
  • El cargador superior clásico compacto estándar de laboratorio viene equipado con sincronización de proceso con detección de carga y enfriamiento por ventilador, lo que proporciona la refrigeración y las capacidades mejoradas de manejo de líquidos que requieren la mayoría de los laboratorios.
  • Hay disponibles actualizaciones opcionales adicionales para mejorar aún más sus capacidades para requisitos más especializados.
  • Los autoclaves de carga superior compactos de 63 L son unidades esterilizadoras autónomas de piso que no requieren plomería y funcionan con una fuente de alimentación monofásica estándar.
  • Todos los autoclaves compactos están equipados con ruedas para facilitar su movimiento.
  • La versión Classic requiere llenado manual de agua y durante el ciclo el condensado sale del recipiente a través de un tubo de silicona que se puede conectar a una botella resistente al calor.
  • Cámara electropulida de acero inoxidable 316
  • Estante base dentro de la cámara
  • Calibración y Validación disponibles
  • Montado sobre ruedas para mover fácilmente la unidad
  • Opción de software disponible según FDA 21 CFR parte 11
  • Bloqueo de enfriamiento
  • Mecanismo de cierre de puerta de acción rápida
  • Cinco niveles de contraseña para evitar que los usuarios de niveles inferiores realicen cambios
  • Cinco ciclos preprogramados y hasta 50 disponibles
  • Función de mantenimiento del calor/inicio retardado
  • No necesita suministro de agua de red ni desagüe.
  • Optimizado para bajo consumo de agua y energía.
  • Protección contra sobretemperatura
  • Manómetro
  • Diseño autónomo que no requiere instalación: solo llénelo con agua, conéctelo y la máquina estará lista para usarse.
  • Estándar Astell características de seguridad
  • Rango de temperatura de °100 C a °138 C (0,2 - 2,4 Bar)
  • Cocción al vapor gratuita temporizada/pulsada
  • 5,7 in totalmente programable Controlador de pantalla táctil a color
  • USB Interfaz para descargar datos del controlador
  • Puerto de validación
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de controlador Expert VGA
Amperaje 13 A
Certificaciones/conformidad PED 2014/68/UE, ISO 17025:2005 (UKAS), IEC 61010, ISO9001:2015
Color Blanco y negro
Capacidad (imperial) 13,85 gal
Capacidad (métrico) 63 L
Fondo de la cámara (métrico) 668 mm
Diámetro de la cámara (imperial) 13.622 in.
Fondo de la cámara (imperial) 26,31 in.
Diámetro de la cámara (métrico) 346 mm
Para utilizar con (aplicación) Esterilización de cristalería, esterilización de instrumentos, esterilización de líquidos, esterilización de medios, esterilización de residuos
Longitud (métrico) 705 mm
Tipo de producto Autoclave compacto de carga superior
máx. (imperial) 221 °F a 280 °F
Temperatura (métrico) De 100 °C a 138 °C
Pantalla Pantalla táctil resistiva analógica + TFT color VGA (640x480)
Peso (métrico) 130 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 13 A, 50/60 Hz, (N+E)
Frecuencia 50/60 Hz
Interfaz Pantalla táctil resistiva analógica + TFT color VGA (640x480)
Presión de funcionamiento 0,2 a 2,4 bares
Programable Sí
Cantidad 1 unidad
Tensión 230 V
Esterilidad No estéril
Peso con embalaje (métrico) 147 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 705 x 530 x 1070 mm