Learn More
Astell Paquete completo de autoclave de sobremesa Laboratory Standard 43 L Ecofill para medios embotellados
Código de producto. 30245615
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de controlador:
Expert VGA
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tipo de controlador Tamaño de la unidad
30245615 Expert VGA 1 set
1 options
Código de producto. 30245615 Proveedor Astell N.º de proveedor AMB230XSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15265.00€
    14554.51€ / 1 sets
    Ahorro 710.49€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Un autoclave de llenado automático de agua equipado con opciones populares utilizadas en la mayoría de los laboratorios: Temporización de procesos con detección de carga y enfriamiento por ventilador (externo), que también incluye embalaje y entrega.
  • El autoclave de sobremesa Ecofill estándar de laboratorio viene equipado con temporizador de proceso con detección de carga y enfriamiento por ventilador, lo que proporciona la refrigeración y las capacidades mejoradas de manejo de líquidos que requieren la mayoría de los laboratorios.
  • Hay disponibles actualizaciones opcionales adicionales para mejorar aún más sus capacidades para requisitos más especializados.
  • Astell Los autoclaves de sobremesa AMB son unidades esterilizadoras autónomas que no requieren plomería y funcionan con una fuente de alimentación monofásica estándar.
  • Todos los autoclaves compactos están equipados con ruedas para facilitar su movimiento.
  • La versión Ecofill tiene un depósito integrado y un sistema de recirculación de agua con llenado automático incorporado.
  • Una vez lleno el depósito, éste proporciona agua para hasta 15 ciclos y también actúa como recipiente de recolección para el condensado y el agua que se devuelve automáticamente desde la cámara al final de cada ciclo, minimizando el uso de agua.
  • Cámara electropulida de acero inoxidable 316
  • Estante base dentro de la cámara
  • Calibración y Validación disponibles
  • Bloqueo de enfriamiento
  • Mecanismo de cierre de puerta de acción rápida
  • Cinco ciclos preprogramados y hasta 50 disponibles
  • Control de nivel del interruptor de flotador (agua)
  • Función de mantenimiento del calor/inicio retardado
  • No es necesario suministro de agua de red ni desagüe.
  • Optimizado para bajo consumo de agua y energía.
  • Protección contra sobretemperatura
  • Manómetro
  • Diseño autónomo que no requiere instalación: solo llénelo con agua, conéctelo y la máquina estará lista para usarse.
  • Estándar Astell características de seguridad
  • Rango de temperatura de °100 C a °138 C (0,2 - 2,4 Bar)
  • Cocción al vapor gratuita temporizada/pulsada
  • 5,7 in totalmente programable Controlador de pantalla táctil a color
  • USB Interfaz para descargar datos del controlador
  • Puerto de validación
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de controlador Expert VGA
Amperaje 13 A
Certificaciones/conformidad PED 2014/68/UE, ISO 17025:2017 (UKAS), IEC 61010, ISO9001:2015
Color Blanco y negro
Capacidad (imperial) 9,46 gal
Capacidad (métrico) 43 L
Fondo de la cámara (métrico) 465 mm
Diámetro de la cámara (imperial) 13,58 in.
Fondo de la cámara (imperial) 18,31 in
Diámetro de la cámara (métrico) 345 mm
Para utilizar con (aplicación) Esterilización de cristalería, esterilización de instrumentos, esterilización de líquidos, esterilización de medios, esterilización de residuos
Longitud (imperial) 31,8 in
Longitud (métrico) 808 mm
Tipo de producto Autoclave de sobremesa
máx. (imperial) 221 °F a 279 °F
Temperatura (métrico) De 100 °C a 134 °C
Pantalla Pantalla táctil resistiva analógica + TFT color VGA (640x480)
Peso (métrico) 95 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 13 A, 50/60 Hz, (N+E)
Interfaz Pantalla táctil resistiva analógica + TFT color VGA (640x480)
Sin látex Sí
Tensión 230 V
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 808 x 520 x 605 mm