Learn More
Astell Paquete de autoclave de sobremesa clásico de 33 l estándar de laboratorio
Código de producto. 30245618
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de controlador:
Expert VGA
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tipo de controlador unitSize
30245618 Expert VGA 1 set
1 options
Código de producto. 30245618 Proveedor Astell N.º de proveedor AMB420XSC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un autoclave llenado manualmente con agua equipado con opciones populares utilizadas en la mayoría de los laboratorios: Sincronización de procesos con detección de carga, enfriamiento por ventilador (externo) y botella de condensado, que también incluye embalaje y entrega.
  • El autoclave de sobremesa clásico estándar de laboratorio viene equipado con temporizador de proceso con detección de carga, enfriamiento por ventilador y una botella de condensado, lo que proporciona las capacidades de enfriamiento y manejo de líquidos mejorados que requieren la mayoría de los laboratorios.
  • Hay disponibles actualizaciones opcionales adicionales para mejorar aún más sus capacidades para requisitos más especializados.
  • Astell Los autoclaves de sobremesa AMB son unidades esterilizadoras autónomas que no requieren plomería y funcionan con una fuente de alimentación monofásica estándar.
  • Todos los autoclaves compactos están equipados con ruedas para facilitar su movimiento.
  • La versión Classic requiere llenado manual de agua y durante el ciclo el condensado sale del recipiente a través de un tubo de silicona que se puede conectar a una botella resistente al calor.
  • Cámara electropulida de acero inoxidable 316
  • Estante base dentro de la cámara
  • Calibración y Validación disponibles
  • Bloqueo de enfriamiento
  • Mecanismo de cierre de puerta de acción rápida
  • Cinco ciclos preprogramados y hasta 50 disponibles
  • Control de nivel del interruptor de flotador (agua)
  • Función de mantenimiento del calor/inicio retardado
  • No es necesario suministro de agua de red ni desagüe.
  • Optimizado para bajo consumo de agua y energía.
  • Protección contra sobretemperatura
  • Manómetro
  • Diseño autónomo que no requiere instalación: solo llénelo con agua, conéctelo y la máquina estará lista para usarse.
  • Estándar Astell características de seguridad
  • Rango de temperatura de °100 C a °138 C (0,2 - 2,4 Bar)
  • Cocción al vapor gratuita temporizada/pulsada
  • 5,7 in totalmente programable Controlador de pantalla táctil a color
  • USB Interfaz para descargar datos del controlador
  • Puerto de validación
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de controlador Expert VGA
Amperaje 13 A
Certificaciones/conformidad PED 2014/68/UE, ISO 17025:2017 (UKAS), IEC 61010, ISO9001:2015
Color Blanco y negro
Capacidad (imperial) 7,26 gal
Capacidad (métrico) 33 L
Fondo de la cámara (métrico) 358 mm
Diámetro de la cámara (imperial) 13,58 in
Fondo de la cámara (imperial) 14,09 in
Diámetro de la cámara (métrico) 345 mm
Para utilizar con (aplicación) Esterilización de cristalería, esterilización de instrumentos, esterilización de líquidos, esterilización de medios, esterilización de residuos
Longitud (imperial) 31,8 in
Longitud (métrico) 808 mm
Tipo de producto Autoclave de sobremesa
máx. (imperial) 221 °F a 279 °F
Temperatura (métrico) De 100 °C a 134 °C
Peso (métrico) 73 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 13 A, 50/60 Hz, (N+E)
Frecuencia 50/60 Hz
Interfaz Pantalla táctil resistiva analógica + TFT color VGA (640x480)
Sin látex Sí
Presión de funcionamiento 0,2 a 2,4 bares
Programable Sí
Cantidad 1 unidad
Tensión 230 V
Esterilidad No estéril
Peso con embalaje (métrico) 115 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 808 x 520 x 605 mm