Learn More
Nickel Electro™ Crisoles de acero inoxidable de laboratorio
Código de producto. 11479599 Tienda Nickel-Electro Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
25 mL
30 mL
50 mL
70 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11479599 70 mL paquete de 10
12817683 15 mL paquete de 10
12837683 30 mL paquete de 5
12827683 25 mL paquete de 10
12847683 50 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11479599 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 128
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los crisoles de acero inoxidable de laboratorio Nickel Electro™ son a prueba de rotura, sin uniones y tienen un acabado brillante.
  • Acero inoxidable
  • Resistente
  • No magnética
  • De una pieza
  • A prueba de rotura
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Temperatura máxima 550 °C
Temperatura mín. (métrico) de -196 °C
Cantidad 10 paq.
Capacidad (métrico) 70 mL
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 50 mm
Altura (métrico) 50 mm
Product Type Crisol de laboratorio