Learn More
Bochem™ Recipiente de laboratorio
Código de producto. 10539242
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad: 20L
Código de producto.
10539242 Capacidad: 20L
1 options
Código de producto. 10539242 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8367
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los recipientes de laboratorio Bochem™ están fabricados con acero inoxidable para mayor durabilidad.
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 320mm
Altura (métrico) 270mm
Capacidad (métrico) 20 L
Material Acero inoxidable (18/10)