Learn More
Nickel Electro™ Crisoles de níquel
Código de producto. 11409599 Tienda Nickel-Electro Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Grosor (métrico):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
11409599 45 mm 1,5 mm cada uno
11489569 30 mm 0,5 mm cada uno
11479569 20 mm 0,5 mm cada uno
11429589 30 mm 1 mm cada uno
11499569 35 mm 0,5 mm cada uno
11419599 40 mm 2 mm cada uno
11429579 50 mm 0,5 mm cada uno
11439579 60 mm 0,5 mm cada uno
11439599 60 mm 2 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11409599 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 28
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.80€
    45.28€ / paquete de 1
    Ahorro 3.52€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Obtenga resultados óptimos con crisoles de níquel. Con rangos de temperatura de trabajo de hasta °350 C, el Nickel Electro™ La capacidad del crisol de níquel tiene constantemente una larga vida útil.
  • Forma alta, sin tapa
  • Adecuado para álcalis fuertes y ácido fosfórico
  • Resistente a HF y Cl2por debajo de 500 °C y a HCl
  • La capacidad y las dimensiones son aproximadas
  • El intervalo de temperatura de trabajo hasta 350 °C garantizará que el crisol tiene una larga vida útil
  • En el laboratorio analítico, los crisoles de níquel proporcionan un crisol asequible
  • Se puede utilizar para investigación, experimentos, análisis químicos, pruebas, control de calidad y formación
Especificaciones
Material Níquel
Temperatura máxima 350 °C
Cantidad Cada
Grosor (métrico) 1,5 mm
Capacidad (métrico) 50 mL
Diámetro exterior (métrico) 45 mm
Altura (métrico) 45 mm
Product Type Crisol de laboratorio