Descripción
- Proporciona una cubierta a los crisoles
- Evita la posibilidad de que el material caliente salga del crisol abierto durante el proceso de calentamiento
- La tapa se puede quitar fácilmente con unas tenazas de laboratorio de acero inoxidable o níquel
- Forma un archivo de óxido estrechamente adherido entre 400 °C y 600 °C en atmósferas oxidantes
- Níquel efectivo para su uso en fusiones en las que no se pueden utilizar el circonio ni otros metales
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Níquel |
| Temperatura máxima | 350 °C |
| Cantidad | Cada uno |
| Diámetro exterior (métrico) | 35 mm |
| Product Type | Tapa de crisol de laboratorio |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?