Descripción
- Proporciona una cubierta a los crisoles
- Evita la posibilidad de que el material caliente salga del crisol abierto durante el proceso de calentamiento
- La tapa se puede quitar fácilmente con pinzas de laboratorio de acero inoxidable o níquel.
- Forma una capa de óxido muy adherente entre 400 °C y 600 °C en atmósferas oxidantes.
- Níquel efectivo para su uso en fusiones en las que no se pueden utilizar el circonio ni otros metales
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Níquel |
| Temperatura máxima | 350 °C |
| Cantidad | Cada |
| Diámetro exterior (métrico) | 20 mm |
| Product Type | Tapa de crisol de laboratorio |