Learn More
ZVG™ Toallitas de laboratorio e higiene
Código de producto. 17813675
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17813675 Blanco paquete de 30
1 options
Código de producto. 17813675 Proveedor ZVG™ N.º de proveedor 1651500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.69€
    44.16€ / paquete de 30
    Ahorro 7.53€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estas toallitas de laboratorio e higiene hechas 100% de celulosa son ultra suaves para aplicaciones sensibles y vienen en una práctica caja dispensadora.
Estos de doble capa zetBox™ Las toallitas de laboratorio e higiene son absorbentes, no dejan pelusa y son ultra suaves. Son ideales para lavabos en hoteles y restaurantes de lujo, así como en entornos industriales y comerciales, gracias a su cómoda caja dispensadora.
  • Hecho de 100% celulosa
  • Para aplicaciones sensibles
Especificaciones
Tipo de producto Toallas
Longitud (imperial) 8,3 in
Longitud (métrico) 21 cm
Anchura (imperial) 8,7 in
Anchura (métrico) 22 cm
Material Papel
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Cantidad de embalaje 30 cajas de 150 toallitas cada una.
Tela 2-ply