Learn More
Smeg™ Lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio
Código de producto. 11932699
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
20 programas predeterminados + 10 libres, secado termodinámico activo
20 programas predeterminados + 10 libres
7 programas predeterminados
Requisitos eléctricos:
3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW máx.
3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW máx. (monofásica conmutable de 230 V)
Ajuste de la temperatura:
Lavado hasta 85 °C.
Lavado hasta 95 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Requisitos eléctricos Ajuste de la temperatura unitSize
11932699 20 programas predeterminados + 10 libres 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW máx. (monofásica conmutable de 230 V) Lavado hasta 95 °C 1 PCS
15354962 7 programas predeterminados 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW máx. Lavado hasta 85 °C. cada uno
11942699 20 programas predeterminados + 10 libres, secado termodinámico activo 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW máx. (monofásica conmutable de 230 V) Lavado hasta 95 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11932699 Proveedor Smeg™ N.º de proveedor GW3060S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9996.00€
    8500.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1496.00€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Limpie una amplia gama de instrumental de vidrio con esta lavadora. Las lavadoras de instrumental de vidrio de laboratorio Smeg™ están fabricadas con materiales de alta calidad y ofrecen un rendimiento intuitivo y sin fallos. Los accesorios específicos garantizan un lavado de alta calidad incluso de los instrumentos más difíciles y más sucios.
  • Control electrónico por microprocesador
  • Secado termodinámico activo
  • Dispensador de detergente alcalino en polvo
  • Bomba peristáltica para neutralizador de ácido líquido
  • Cámara de lavado y puerta interior en acero inoxidable AISI 304
  • Paneles externos fabricados en acero inoxidable AISI 304
  • 2 niveles de lavado independientes a través de guías telescópicas
  • Descalcificador de agua incorporado con sensor de sal
  • Conexiones de agua fría y agua desmineralizada
  • Sistema de cierre electrónico de puertas para la seguridad del usuario
  • Sin carros
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Lavador de instrumental de vidrio
Incluye 20 programas predeterminados + 10 libres
Ajuste de la temperatura Lavado hasta 95 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 490 x 525 x 570 mm
Requisitos eléctricos 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW máx. (monofásica conmutable de 230 V)