Descripción
- Bomba de agua de velocidad variable
- Eficiente secado con aire caliente DryPlus
- Poder de limpieza óptimo
- Presión óptima de lavado
- Valores de consumo reducidos
- Tiempos de carga breves
- Cuba lisa
- Control de la presión de lavado
- Sensor del brazo aspersor
- conexión de agua caliente
- toma de agua AD
- dosificación de líquido
- Supervisión de la conductividad
- gomas de mayor resistenc
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | PG 8593 WW AD OIL Set DOS |
| Pantalla | TouchControl |
| Tipo de producto | Lavadora desinfectadora |
| Certificaciones/conformidad | EN 61010-1, EN 61010-2-40, EN 50581, CE Marked |
| Fondo (métrico) | 600 mm |
| Altura (métrico) | 835 mm |
| Anchura (métrico) | 700 mm |
| Frecuencia | 50 Hz |