Learn More
Miele™ Lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio PG 8583 AE WW APD LD
Tienda Miele ProductosDescripción
- Bomba de calentador de velocidad variable
- EcoDry a través de la función patentada AutoOpen
- Rendimiento de limpieza óptimo
- Presión de lavado óptima
- Bajos valores de consumo
- Tiempos de lote cortos
- Armario de lavado sin grietas
- Control de presión del brazo aspersor
- Control del brazo aspersor
- Conexión de agua caliente
- Conexión de agua desmineralizada
- Dispensación de líquidos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Independiente o integrada bajo mesa |
| Material | Acero inoxidable |
| Caudal | 500/ l/min |
| Certificaciones/conformidad | Clase de seguridad IP conforme a EN 60529: IP 21, EN 61010-1, EN 61010-2-040, c CSA us |
| Incluye | Conexión de agua caliente, conexión de agua desmineralizada, dispensación de líquidos, bloqueo automático de puertas, señal acústica de fin de programa, descalcificador de agua integrado |
| Temperatura máx. del agua de entrada (imperial) | 93 °C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 474/520 x 530 x 520 mm |
| Requisitos eléctricos | 2 CA, 208 V, 60 HZ |