Descripción
Lavavajillas de laboratorio con dispensación de líquidos y función EcoDry
- La entrega incluye: Módulo de dosificación DOS K 85
- Rendimiento/carga, p. ej,. 128 matraces de laboratorio
- Uso eficaz de los recursos: bomba de calentador de velocidad variable
- Seguridad mediante el control: control de la presión de lavado y del brazo aspersor
- Cómodo soporte de secado: EcoDry
- Total seguridad: es posible remitirse a la documentación del proceso.
Equipo
- Carcasa exterior en acero inoxidable con 1 bomba dosificadora integrada y dispensador de puerta de agente de limpieza en polvo
- Caudal máximo de la bomba de circulación de 500 l/min
- Bomba de circulación de 0,8 kW
- Control táctil/15 programas
- Cierre automático: bloqueo automático de puertas
- Zumbador, señal acústica al final del programa
- Sistema resistente al agua (WPS)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | PG 8583 WW AD PD |
| Pantalla | TouchControl |
| Tipo de producto | Lavadora de laboratorio |
| Certificaciones/conformidad | Directiva de máquinas 2006/42/CE, RoHS, VDE |
| Fondo (métrico) | 600 mm |
| Altura (métrico) | 835 mm |
| Anchura (métrico) | 600 mm |
| Frecuencia | 50 Hz |