Learn More
Heinz Herenz Juego de platos de laboratorio de 6 piezas
Descripción
- Juego de platos de laboratorio
- Juego de 6 piezas: 0,5 L - 180 x 230 x 42 mm, 1,5 L - 250 x 310 x 65 mm, 3,0 L - 310 x 370 x 75 mm, 10,0 L - 420 x 520 x 120 mm, 21,0 L - 534 x 634 x 140 mm, 39,0 L - 648 x 846 x 160 mm
- Plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma del fondo | Plano |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reutilizables |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Tipo | Plato de laboratorio |
| Altura (métrico) | 140 mm |