Learn More
Grant Instruments Centrífuga de laboratorio
Descripción
Nuestras centrífugas están diseñadas para un trabajo seguro, fácil mantenimiento y una amplia gama de aplicaciones en laboratorios médicos, bioquímicos, químicos, industriales y de otro tipo.
Especificaciones:
- Las pantallas fáciles de usar muestran los valores establecidos y reales.
- Rendimiento de ensayo seguro que incluye carcasa protectora de metal y tapa de metal, apagado automático por desequilibrio y bloqueo de la tapa durante el funcionamiento de la centrífuga que proporcionan un funcionamiento seguro a todas las velocidades.
- Diagnóstico automático de desequilibrio del rotor (parada de emergencia, indicación de desequilibrio).
- Detección automática de rotor con límite de velocidad de rotación activo.
- Velocidad máxima de 6.000 rpm.
- Amplia selección de rotores y adaptadores de accesorios.
- Cámara mejorada para reducir el calentamiento de la muestra durante la centrifugación.
- Diferentes modos de aceleración y desaceleración, incluido el modo de desaceleración con frenado forzado desactivado.
- Posibilidad de configurar la velocidad tanto en revoluciones por minuto como por fuerza centrífuga relativa.
- Proporciona operación con tubos, sistemas de recolección de sangre, tarjetas de gel, microtest y ELISA platos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tiempo de aceleración | 280 rpm/seg. |
| Certificaciones/conformidad | EC |
| Tipo de controlador | Controlador de membrana montado |
| Capacidad | 8 × 50 mL |
| RCF máx. | 3,750 x g |
| Vel. máx | 6,000 rpm |
| Refrigerado | No |
| Sistema de accionamiento | Sin escobillas, directo |
| Incluye | LMC-56 |
| Material | Acero inoxidable |
| Mostrar más |