Learn More
Grant Instruments Centrífuga de laboratorio
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30274324
Change view
Click to view available options
Capacidad:
8 × 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
30274324 8 × 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 30274324 Proveedor Grant Instruments N.º de proveedor LMC56 UK
Centrífuga de laboratorio moderna de sobremesa y baja velocidad, diseñada para una sedimentación, centrifugación y recolección de muestras convenientes.
Nuestras centrífugas están diseñadas para un trabajo seguro, fácil mantenimiento y una amplia gama de aplicaciones en laboratorios médicos, bioquímicos, químicos, industriales y de otro tipo.
Especificaciones:
  • Las pantallas fáciles de usar muestran los valores establecidos y reales.
  • Rendimiento de ensayo seguro que incluye carcasa protectora de metal y tapa de metal, apagado automático por desequilibrio y bloqueo de la tapa durante el funcionamiento de la centrífuga que proporcionan un funcionamiento seguro a todas las velocidades.
  • Diagnóstico automático de desequilibrio del rotor (parada de emergencia, indicación de desequilibrio).
  • Detección automática de rotor con límite de velocidad de rotación activo.
  • Velocidad máxima de 6.000 rpm.
  • Amplia selección de rotores y adaptadores de accesorios.
  • Cámara mejorada para reducir el calentamiento de la muestra durante la centrifugación.
  • Diferentes modos de aceleración y desaceleración, incluido el modo de desaceleración con frenado forzado desactivado.
  • Posibilidad de configurar la velocidad tanto en revoluciones por minuto como por fuerza centrífuga relativa.
  • Proporciona operación con tubos, sistemas de recolección de sangre, tarjetas de gel, microtest y ELISA platos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tiempo de aceleración 280 rpm/seg.
Certificaciones/conformidad EC
Tipo de controlador Controlador de membrana montado
Capacidad 8 × 50 mL
RCF máx. 3,750 x g
Vel. máx 6,000 rpm
Refrigerado No
Pantalla LCD
Sistema de accionamiento Sin escobillas, directo
Incluye LMC-56
Material Acero inoxidable
Modelo LMC-56
Nivel de ruido 65 dB
Cantidad 1 unidad
Rotor incluido No
Tiempo de actividad 1 a 90 min. o sin escalas
Temporizador 1 a 90 min.
Tipo Centrífuga universal
Garantía 2 años
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 480 x 560 x 315 mm
Longitud (imperial) exterior 19 in
Longitud (métrico) exterior 480 mm
Anchura exterior (imperial) 22 in
Anchura exterior (métrico) 560 mm
Altura exterior (imperial) 12,4 in
Altura con la tapa exterior abierta (imperial) 23,6 in
Altura exterior (métrico) 315 mm
Altura con la tapa exterior abierta (métrico) 600 mm
Fondo (imperial) 19 in
Fondo (métrico) 480 mm
Peso neto 16.5 kg
Tensión 230 V
Vataje 320 W
Amperaje 1,39 A
Frecuencia 50/60 Hz
Uso en laboratorio/sala limpia Sí
Tipo de tapón Reino Unido