Learn More
3M™ Zeta Plus™ Medios de la serie ZB de la cápsula de laboratorio de 25 cm2
Las cápsulas de filtro de la serie BC de Zeta Plus™ con medios de la serie ZB son ideales para aplicaciones de bioprocesamiento, biológicas y de fabricación farmacéutica de moléculas pequeñas en las que es fundamental un equilibrio optimizado entre el rendimiento y la eficiencia de eliminación de partículas.
Marca: 3M™ Zeta Plus™ BC0025L60ZB05A
Descripción
- Herramienta práctica y fácil de usar para evaluar el rango de filtro de profundidad Zeta Plus
- Se ofrece una amplia gama de combinaciones de medios de doble capa que dan como resultado estructuras de porosidad de alto gradiente que pueden ser optimizadas en cuanto al rendimiento y a la eficiencia de eliminación en aplicaciones desde los cultivos celulares de recolección hasta el aclarado fino.
- Las cápsulas de laboratorio BC25 contienen el mismo medio que en los sistemas de producción a escala y son ideales para seleccionar el mejor grado de soporte y la combinación de calidad media con volúmenes de fluidos de bajo nivel de esfuerzo.
- Las cápsulas son ideales para seleccionar grados de medios con bajos volúmenes de fluidos
- La serie ZB tiene la mayor capacidad de aniones de toda la gama Zeta Plus, lo que permite la eliminación de contaminantes cargados negativamente
Especificaciones
| Esterilizable en autoclave | |
| Non-sterile | |
| 50 a 200 LMH | |
| 2,4 bar | |
| 40 °C |
| Celulosa, sílice, resina polimérica | |
| 25 cm2 | |
| Luer-Lock | |
| 4/paq. |