Learn More
KNF™ Bombas de vacío de diafragma LABOPORT™ N 820 G y N 840 G
Código de producto. 17225123
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
20/ l/min
34/ l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
17225123 34/ l/min cada uno
17034237 20/ l/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17225123 Proveedor KNF™ N.º de proveedor 317123/315994
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Bomba de vacío de diafragma compacta, resistente a productos químicos y sin aceite con control de velocidad manual para ajustar la capacidad de la bomba a su aplicación específica Cuenta con un lastre de gas, cabezales de PTFE/TFM, diafragmas con revestim
Adecuada para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio, lo que incluye gases y vapores extremadamente agresivos/corrosivos
  • Vacío final (máx.): 6 mbar (abs)
  • Control de velocidad ajustable
  • ATEX compatible únicamente con atmósfera interna (Ex) II 2/-G IIB+H2 T3
  • Perfecta para gases y vapores extremadamente agresivos/corrosivos
  • Funcionamiento limpio y sin aceite al 100 %
Especificaciones
Vacío máx. 6 Mbar abs.
temp. Control de velocidad de rotación integrado
Tipo de motor DC-B
Amperaje 0,6 - 1,0 A
Certificaciones/conformidad Certificación NRTL, TUV, de conformidad con UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2, n.o 61010-1 Número de certificado U8 045055 0021 Rev. 00 Las directivas incluyen: 2011/65/UE (RoHS), 2014/30/UE (EMC), 2006/42/CE (MRL) DIN EN 50581, DIN EN 1012-2, DIN EN ISO 12100, DIN EN 61010-1, DIN EN 61326-1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 177 x 240 x 289 mm
Material Cabezales de PTFE/TFM, diafragmas con revestimiento de PTFE y válvulas FFPM
Modelo N 840 G
Tipo de tapón Europa/Reino Unido
Línea de productos LABOPORT
Temperatura máx. (imperial) 40°C
Caudal 34/ l/min
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 177 mm
Longitud global (imperial) 289 mm
Anchura total (imperial) 240 mm
Tipo de bomba Bomba de gas de diafragma
Clasificación de carcasa IP30
N. º de cabezales de bomba 2
Propiedades de resistencia Resistentes a productos químicos.
Temperatura mín. (imperial) de 5 °C
Aplicaciones Secado de gel
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 2
Presión máxima 0,1 bar G
Tensión 100/240 V