Learn More
KNF™ Bomba de vacío de gas húmedo de diafragma LABOPORT™
Código de producto. 10538251
Change view
Click to view available options
Caudal:
LPM 60
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
10538251 LPM 60 cada uno
1 options
Código de producto. 10538251 Proveedor KNF™ N.º de proveedor 049625/049661
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bomba de vacío de diafragma sin aceite resistente a productos químicos con cabezales de PTFE, diafragmas con revestimiento de PTFE y válvulas FFPM. Su sistema de secado automático integrado evita la acumulación de condensados en los cabezales de bomba.
Ideal para aplicaciones con vapores húmedos en exceso.
  • Resistente a la corrosión y a los disolventes
  • Su sistema de secado automático integrado evita la acumulación de condensados en los cabezales de bomba
  • Sin mantenimiento
  • El diafragma estructurado proporciona una larga vida
  • Compacto y portátil
  • Caudal de 10 a 60 LPM
  • vacío de hasta 2 mbar abs
Especificaciones
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 245 W
Fondo (métrico) 167 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Vataje 245 W
Peso (métrico) 13,4 kg
Caudal LPM 60
Frecuencia 50 Hz
Altura global (métrico) 228 mm
Longitud global (métrico) 341 mm
Tipo de bomba Bomba de vacío
Aplicaciones Destilación
Presión máxima 1bar
Tensión 230 V