Descripción
- Adaptador de rosca 3/4 in - Hünersdorff
- Adaptador de rosca 3/4 in - Kautex
- Adaptador de rosca 3/4 in - Rosca cilíndrica de cañón R de 3/4 in
- Adaptador de rosca 3/4 in - Rosca de cañón cónica R de 3/4 in
- Llave hexagonal para adaptador de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Juego de adaptadores LaboPlast™ |
| Para utilizar con (equipo) | Llaves de paso StopCock, válvulas de bola y otros accesorios que se pueden conectar a la mayoría de dispositivos disponibles en el mercado |
| Incluye | Adaptador de rosca de 1,90 cm (0,75 pulg), adaptador de rosca Hunersdorff de 1,90 cm (0,75 pulg), adaptador de rosca Kautex de 1,90 cm (0,75 pulg), rosca de cuerpo cilíndrico R de 1,90 cm (0,75 pulg), adaptador de rosca de 1,90 cm (0,75 pulg), rosca de cuerpo cónico R de 1,90 cm (0,75 pulg), llave hexagonal para adaptador de rosca |
| Tipo de producto | Juego de adaptadores |