Learn More
Buerkle™ Espátulas para Cucharas LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15674104 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15674104 0,5 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 15674104 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53780031
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utilizan como cuchara de muestreo o para medir o transferir pequeñas cantidades. Las Espátulas para Cucharas Buerkle™ LaboPlast™ también pueden usarse como rasqueta o para mezclar y remover.
  • Poliestireno, blanco
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Esterilidad No estéril
    Capacidad (métrico) 0,5 mL
    Desechables Un solo uso
    Anchura (métrico) Cuchilla para cuchara de 17 mm
    Material Poliestireno