Description
- Espátula de doble pala con extremos redondeados
- El mango central robusto facilita un trabajo preciso
- Paquete grande (100 piezas)
Specifications
Specifications
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 1 ml, 0,25 ml |
| Certificaciones/conformidad | Normativa alimentaria de la UE |
| Tipo de producto | Espátula |
| Material | Poliestireno |