Learn More
Hirschmann™ Labopette™, variable
Descripción
- Ajuste de volumen variable
- Con expulsor de puntas y posibilidad de recalibración
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 4,0% |
| Certificaciones/conformidad | ISO 8655 |
| Puntas compatibles | Transparente, 0,2-10 μL |
| Descripción | Sin expulsor de puntas |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Laboratorio |
| Tipo | Pipeta de volumen variable |
| Volumen (métrico) | De 0,1 to 3 μl |
| Incluye | Dispositivo de calibración, número individual y protocolo de pesaje |
| Mostrar más |