Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav Cesta de malla de alambre 80
Descripción
- Cesta de malla metálica para Laboklav 80
- Acero inoxidable
- para unidades horizontales
- Ancho x Diámetro Largo (mm): 290 x 145 x 600
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 L |
| Para utilizar con (equipo) | Autoclaves, Laboklav 80 |
| Modelo | Canastilla, Laboklav 80 |
| Tipo de producto | Cestillo de malla metálica |
| Esterilidad | No estéril |