Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 Bandeja cerrada
Código de producto. 31908799
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31908799 25 L cada uno
1 options
Código de producto. 31908799 Proveedor SHP Steriltechnik AG N.º de proveedor 30.1290.145.600
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Bandeja de acero inoxidable cerrada para Laboklav 80, unidad horizontal.
  • Para unidades horizontales
  • Acero inoxidable
  • BxHxT (mm): 290 x 145 x 600
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 L
Para utilizar con (equipo) Autoclaves, Laboklav 80
Modelo Bandeja cerrada, Laboklav 80
Tipo de producto Bandeja