Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 Esterilizadora de vapor, horizontal
Descripción
- Configuración: horizontal
- Puede configurarse como dispositivo vertical u horizontal
- Volumen de la cámara: 80 L
- Dimensiones de la cámara (Ø x L): 410 x 610 mm (16 x 24 in.)
- Sobrepresión de funcionamiento: 2,8/-1 bar
- Temperatura de esterilización: 98 °C – 135 °C
- Consumo de energía: 6,6 o 10 kW (3PN~, 400 V, 50 Hz, 16 A), adaptado al tamaño de la cámara
- Cierre motorizado certificado por TÜV con sellado de labio
- Generador de vapor independiente, integrado y de última generación
- Tanque de almacenamiento integrado para agua desmineralizada con relleno automático/manual y monitorización del nivel de relleno
- Thermo Dispositivo de bloqueo
- Sensor PT 100 flexible estándar para esterilización líquida
- Desaireación por gravedad y purga a presión para la esterilización de residuos
- Condensación integrada de vapor de escape, refrigerada por agua, controlada por temperatura y ajustable
- Conductos de validación
- Válvula de seguridad, componente aprobado por TÜV
- Chip de memoria interna que almacena hasta 150 ciclos
- Interfaz RS-485 para transmisión de datos
- Conexión colectiva para líneas de drenaje
- Placa inferior incluida
- Paneles laterales recubiertos en polvo
- Control totalmente automático por microprocesador con 20 programas: 10 programas preestablecidos y editables; 10 programas libremente programables y protegidos con contraseña; prueba de vacío y prueba Bowie & Dick incluidas según la configuración
- Cada programa totalmente configurable (tiempo y temperatura de esterilización)
- A cada programa se le puede asignar un nombre personalizado según las necesidades del cliente
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 80 L |
| Fondo de la cámara (métrico) | 610 mm |
| Tipo de producto | Autoclave automática |
| Esterilidad | No estéril |