Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 Stand
Descripción
- Acero inoxidable
- Con 4 ruedas para facilitar el transporte
- B x H x T (mm): 716 x 824 x 860
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 kg |
| Para utilizar con (equipo) | Laboklav 80 |
| Longitud (métrico) | 860 mm |
| Modelo | Stand Laboklav 80 |
| Tipo de producto | Soporte |