Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 Lift
Código de producto. 31908812
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31908812 30 kg cada uno
1 options
Código de producto. 31908812 Proveedor SHP Steriltechnik AG N.º de proveedor 20.0080.000.700
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Elevador de acero inoxidable para Laboklav 80, unidad vertical.
  • Acero inoxidable
  • Para facilitar la carga y descarga
  • H (mm): 1,675, 5
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 kg
Para utilizar con (equipo) Laboklav 80
Longitud (métrico) 1700 mm
Modelo Telesilla Laboklav 80
Tipo de producto Dispositivo de elevación