Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55 Bandeja cerrada
Código de producto. 31908788
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
19 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31908788 19 L cada uno
1 options
Código de producto. 31908788 Proveedor SHP Steriltechnik AG N.º de proveedor 30.1290.145.450
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Bandeja de acero inoxidable cerrada para Laboklav 55 grados, unidad horizontal.
  • Para unidades horizontales
  • Acero inoxidable
  • BxHxT (mm): 290 x 145 x 450
Specifica
Capacidad (métrico) 19 L
Para utilizar con (equipo) Autoclaves, Laboklav 55
Modelo Bandeja cerrada, Laboklav 55
Tipo de producto Bandeja
Esterilidad No estéril
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.