Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55 Stand
Código de producto. 31908780
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31908780 200 kg cada uno
1 options
Código de producto. 31908780 Proveedor SHP Steriltechnik AG N.º de proveedor 20.0055.000.200
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Soporte de acero inoxidable para Laboklav 55, unidad horizontal.
  • Acero inoxidable
  • Con 4 ruedas para facilitar el transporte
  • B x H x T (mm): 716 x 824 x 710
Especificaciones
Capacidad (métrico) 200 kg
Para utilizar con (equipo) Laboklav 55
Longitud (métrico) 824 mm
Modelo Stand Laboklav 55
Tipo de producto Soporte