Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav Bandeja de 25 cables
Código de producto. 31908801
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Laboklav 25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
31908801 Laboklav 25 cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31908801 Supplier SHP Steriltechnik AG Supplier No. 30.4220.001.025
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La bandeja de alambre de acero inoxidable proporciona una colocación estable y una organización eficiente de los instrumentos, asegurando al mismo tiempo una circulación óptima del vapor durante la esterilización.
  • Por Laboklav 25
  • Acero inoxidable
  • Ancho x Diámetro Largo (mm): 178 x 30 x 425
Specifications
Capacidad (métrico) 2 L
Para utilizar con (equipo) Laboklav 25
Modelo Bandeja, Laboklav 25
Tipo de producto Bandeja