Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 Bandeja cerrada
Código de producto. 31908781
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31908781 10 kg cada uno
1 options
Código de producto. 31908781 Proveedor SHP Steriltechnik AG N.º de proveedor 30.0000.200.100
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Bandeja de acero inoxidable cerrada para Laboklav 25 minutos.
  • Acero inoxidable
  • BxHxT (mm): 425 x 180 x 30
Specifications
Capacidad (métrico) 10 kg
Para utilizar con (equipo) Laboklav 25
Modelo Laboklav 25
Tipo de producto Bandeja