Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 Stand
Código de producto. 31908765
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
140 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31908765 140 kg cada uno
1 options
Código de producto. 31908765 Proveedor SHP Steriltechnik AG N.º de proveedor 30.0000.100.025
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Soporte de acero inoxidable para Laboklav 25.
  • Acero inoxidable
  • Con 4 ruedas para facilitar el transporte
  • B x H x T (mm): 550 x 824 x 450
Especificaciones
Capacidad (métrico) 140 kg
Para utilizar con (equipo) Laboklav 25
Longitud (métrico) 824 mm
Modelo Laboklav 25
Tipo de producto Soporte