Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 Insert, 4 niveles
Código de producto. 31908790
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Laboklav 25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
31908790 Laboklav 25 cada uno
1 options
Código de producto. 31908790 Proveedor SHP Steriltechnik AG N.º de proveedor 30.4220.004.025
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
El inserto de acero inoxidable con cuatro niveles proporciona un uso eficiente del espacio de la cámara para una carga y organización óptimas durante la esterilización.
  • Inserto con 4 niveles para Laboklav 25
  • Acero inoxidable
  • Ancho x Diámetro Largo (mm): 190 x 426,5 x 180
Especificaciones
Capacidad (métrico) No aplica
Para utilizar con (equipo) Laboklav 25
Modelo Insertar, 4 niveles
Tipo de producto Estante