Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav Autoclave de mesa 25
Código de producto. 31908743
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31908743 25 L cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 31908743 Proveedor SHP Steriltechnik AG N.º de proveedor 21.0025.001.000
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Autoclave de mesa diseñado para la esterilización en laboratorio de instrumentos, líquidos y residuos.
  • Dispositivo de sobremesa con tamaño de cámara de 25 litros
  • Espacio útil (Ø x L) 265 x 465 mm, puede alojar hasta 5 botellas de laboratorio de 1 L o 5 kg de instrumentos/residuos
  • Sobrepresión de funcionamiento 2,8/-1 bar
  • Temperatura de esterilización de 98 °C a 135 °C
  • 2,0 kW de potencia calefactora, 230 V~, 50 Hz, 13 A
  • Generador de vapor integrado y bomba automática de agua de alimentación
  • Válvula de seguridad, componente aprobado por TÜV
  • Mecanismo de cierre motorizado con sello de labio
  • Tapa de la cámara hecha de cristal de seguridad con área iluminada y transparente
  • Cubierta de puerta hecha de cristal de seguridad con iluminación LED de colores
  • Thermo Dispositivo de bloqueo con sensor de medios flexible de serie
  • Control totalmente automático con hasta 10 programas, personalizable y protegido por código
  • Condensación integrada de vapores de escape
  • Depósito integrado de suministro de agua de alimentación y depósito de condensados
  • Conexión RS-485
  • Chip de memoria interna de 4 MB, almacena hasta 150 ciclos de datos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 L
Fondo de la cámara (métrico) 450 mm
Tipo de producto Autoclave horizontal de carga frontal