Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav Tranvía 195
Descripción
- Acero inoxidable
- Con 4 ruedas para facilitar el transporte
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Carro para esterilizador de vapor |
| Capacidad (métrico) | 330 kg |
| Para utilizar con (equipo) | Laboklav 195 |