Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 195 Steam Steriliser, Vertical
Código de producto. 31908843
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
195 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31908843 195 L cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 31908843 Proveedor SHP Steriltechnik AG N.º de proveedor 21.0195.001.000V
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Designed for sterilising solids and liquids in open or lightly closed vessels.
  • Configuration: vertical
  • Can be configured as vertical or horizontal device
  • Chamber volume: 195 L
  • Chamber dimensions (Ø x L): 500 x 960 mm (19 x 38 in.)
  • Operating overpressure: 2.8/-1 bar
  • Sterilisation temperature: 98 °C – 135 °C
  • Power consumption: 6.6 or 10 kW (3PN~, 400 V, 50 Hz, 16 A), adapted to chamber size
  • TÜV-certified motorised closure with lip seal
  • Separate, integrated state-of-the-art steam generator
  • Integrated storage tank for demineralised water with automatic/manual filling and fill-level monitoring
  • Thermo locking device
  • Standard flexible PT 100 sensor for liquid sterilisation
  • Gravity de-aeration and pressure purge for waste sterilisation
  • Integrated water-cooled, temperature-controlled, adjustable exhaust steam condensation
  • Validation ducts
  • Safety valve, TÜV-approved component
  • Internal memory chip storing up to 150 cycles
  • RS-485 interface for data transmission
  • Collective connection for drain lines
  • Bottom plate included
  • Powder-coated side panels
  • Fully automatic microprocessor control with 20 programmes: 10 pre-set, editable programmes; 10 freely programmable, password-protected programmes; vacuum test and Bowie & Dick test included depending on configuration
  • Every programme fully configurable (sterilisation time and temperature)
  • Each programme can be assigned a custom name according to customer requirements
Especificaciones
Capacidad (métrico) 195 L
Fondo de la cámara (métrico) 990 mm
Tipo de producto Automatic Autoclave
Esterilidad Non-sterile