Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav Cerradas de la bandeja 160 y 195
Código de producto. 31908826
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
24 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31908826 24 L cada uno
1 options
Código de producto. 31908826 Proveedor SHP Steriltechnik AG N.º de proveedor 30.1375.200.320
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Bandeja de acero inoxidable cerrada para Laboklav 160 y 195, unidad horizontal.
  • Para unidades horizontales
  • Acero inoxidable
  • BxHxT (mm): 375 x 200 x 320
Especificaciones
Capacidad (métrico) 24 L
Para utilizar con (equipo) Laboklav 160, Laboklav 195
Modelo Bandejas cerradas, Laboklav 160 y 195
Tipo de producto Bandeja