Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 135 Tranvía
Código de producto. 31908800
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
280 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31908800 280 kg cada uno
1 options
Código de producto. 31908800 Proveedor SHP Steriltechnik AG N.º de proveedor 20.0135.000.301
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Tranvía para Laboklav 135, unidad horizontal.
  • Acero inoxidable
  • Con 4 ruedas para facilitar el transporte
Especificaciones
Tipo de producto Carro para esterilizador de vapor
Capacidad (métrico) 280 kg
Para utilizar con (equipo) Laboklav 135