Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 135 Bandeja cerrada
Descripción
- Para unidades horizontales
- Acero inoxidable
- BxHxT (mm): 375 x 200 x 600
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 45 L |
| Para utilizar con (equipo) | Laboklav 135 |
| Modelo | Bandeja cerrada, Laboklav 135 |
| Tipo de producto | Bandeja |
| Esterilidad | No estéril |