Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav Esterilizadora de vapor 135, vertical
Código de producto. 31908837
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
135 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31908837 135 L cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 31908837 Proveedor SHP Steriltechnik AG N.º de proveedor 21.0135.001.000V
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Diseñado para esterilizar sólidos y líquidos en recipientes abiertos o ligeramente cerrados.
  • Configuración: vertical
  • Puede configurarse como dispositivo vertical u horizontal
  • Volumen de la cámara: 135 L
  • Dimensiones de la cámara (Ø x L): 500 x 660 mm (19 x 26 in.)
  • Sobrepresión de funcionamiento: 2,8/-1 bar
  • Temperatura de esterilización: 98 °C – 135 °C
  • Consumo de energía: 6,6 o 10 kW (3PN~, 400 V, 50 Hz, 16 A), adaptado al tamaño de la cámara
  • Cierre motorizado certificado por TÜV con sellado de labio
  • Generador de vapor independiente, integrado y de última generación
  • Tanque de almacenamiento integrado para agua desmineralizada con relleno automático/manual y monitorización del nivel de relleno
  • Thermo Dispositivo de bloqueo
  • Sensor PT 100 flexible estándar para esterilización líquida
  • Desaireación por gravedad y purga a presión para la esterilización de residuos
  • Condensación integrada de vapor de escape, refrigerada por agua, controlada por temperatura y ajustable
  • Conductos de validación
  • Válvula de seguridad, componente aprobado por TÜV
  • Chip de memoria interna que almacena hasta 150 ciclos
  • Interfaz RS-485 para transmisión de datos
  • Conexión colectiva para líneas de drenaje
  • Placa inferior incluida
  • Paneles laterales recubiertos en polvo
  • Control totalmente automático por microprocesador con 20 programas: 10 programas preestablecidos y editables; 10 programas libremente programables y protegidos con contraseña; prueba de vacío y prueba Bowie & Dick incluidas según la configuración
  • Cada programa totalmente configurable (tiempo y temperatura de esterilización)
  • A cada programa se le puede asignar un nombre personalizado según las necesidades del cliente
Especificaciones
Capacidad (métrico) 135 L
Fondo de la cámara (métrico) 660 mm
Tipo de producto Autoclave automática