Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 135-195 Cubo
Descripción
- Para unidades verticales
- Acero inoxidable
- ø x H (mm): 500 x 300
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 58 L |
| Para utilizar con (equipo) | Laboklav 135, Laboklav 160, Laboklav 195 |
| Modelo | Cubo para Laboklav 135-195 |
| Tipo de producto | Cestillo |
| Esterilidad | No estéril |