Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav Cesta de malla de alambre 100
Descripción
- Cesta de malla metálica para Laboklav 100
- Acero inoxidable
- para unidades horizontales
- Ancho x Alto x Re (mm): 290 x 145 x 370
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 L |
| Para utilizar con (equipo) | Autoclaves, Laboklav 100 |
| Modelo | Canasta, Laboklav 100 |
| Tipo de producto | Cestillo de malla metálica |
| Esterilidad | No estéril |