Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 100 Trolley
Código de producto. 31908768
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
270 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31908768 270 kg cada uno
1 options
Código de producto. 31908768 Proveedor SHP Steriltechnik AG N.º de proveedor 20.0100.000.301
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Tranvía para Laboklav 100, unidad horizontal.
  • Acero inoxidable
  • Con 4 ruedas para facilitar el transporte
Especificaciones
Tipo de producto Carro para esterilizador de vapor
Capacidad (métrico) 270 kg
Para utilizar con (equipo) Laboklav 100