Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 100 Bandejas Cerradas
Código de producto. 31908825
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31908825 15 L cada uno
1 options
Código de producto. 31908825 Proveedor SHP Steriltechnik AG N.º de proveedor 30.1290.145.370
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Bandeja de acero inoxidable cerrada para Laboklav 100, unidad horizontal.
  • Para unidades horizontales
  • Acero inoxidable
  • BxHxT (mm): 290 x 145 x 370
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 L
Para utilizar con (equipo) Autoclaves, Laboklav 100
Modelo Bandeja, Laboklav 100
Tipo de producto Bandeja