Learn More
Cole-Parmer™ Mezclador Labmaster Air-Drive
Código de producto. 15457463 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de montaje:
Suspensión de tubos
Universal Clamp
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de montaje Tamaño de la unidad
15457463 Suspensión de tubos cada uno
15467463 Universal Clamp cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457463 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5032200
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Utilice mezcladores Labmaster Air-Drive en presencia de vapores volátiles o explosivos, o cuando la energía eléctrica sea peligrosa o poco práctica. Estos mezcladores son excelentes para estudios piloto de procesos de tratamiento de productos químicos, al
  • Estos mezcladores son excelentes para estudios piloto de procesos de tratamiento de productos químicos, alimentos y aguas residuales.
  • Los mezcladores Labmaster Air-Drive tienen dos tipos de estilos de montaje.
    • Los mezcladores de suspensión de tubos requieren la abrazadera de alta resistencia 04560-24 (se vende por separado).
    • Los mezcladores de pinza universal se montan directamente en un soporte de anillo o en el borde del depósito.
  • Los mezcladores incluyen:
    • Eje de 0,8 x 30,5 cm (5/16 x 12 in), 316 SS de tipo no pasante
    • Propulsor de 0,8 x 6,4 cm (5/16 x 2,5 in), 316 SS A-310
    • Sujeción tipo pinza
    • Montaje de suspensión de tubo o pinza universal
    • Silenciador
    • Valor de la aguja
  • Advertencia: Este producto no está aprobado ni destinado a, y no debe utilizarse para, aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas al paciente.
Especificaciones
Velocidad 1800 rpm
Caballos de fuerza 1/15 CV
Material acero inoxidable 316
Tipo de motor Accionado por aire
par de torsión 37 in oz
Tipo Mezclador
Tipo de montaje Suspensión de tubos